Documentos Principais
78727
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-imidazoline
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,5-Dihydro-2-phenyl-1H-imidazole
Selecione um tamanho
50 G
R$ 385,00
R$ 385,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 385,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Beilstein:
119250
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 385,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
flakes
cadeia de caracteres SMILES
C1CN=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
chave InChI
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • N-arylation of indoles
  • Epoxy-carbonyl reactions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
393.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
201 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Determination of 2-phenyl-2-imidazoline in air by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection.
J Pukkila et al.
Journal of chromatography, 438(2), 443-446 (1988-04-22)
Komal Kumar et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(2) (2021-01-16)
Levulinic acid (LA) is an industrially important product that can be catalytically valorized into important value-added chemicals. In this study, hydrothermal conversion of glucose into levulinic acid was attempted using Brønsted acidic ionic liquid catalyst synthesized using 2-phenyl-2-imidazoline, and 2-phenyl-2-imidazoline-based