Documentos Principais
78324
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-azetidine-2-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
1-Boc-(S)-azetidine-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]/D -120.0±2.0°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
JWJVSDZKYYXDDN-LURJTMIESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.