78110
Phe-Gly hydrate
≥98.0% (dried material)
Sinônimo(s):
L-Phenylalanyl-glycine hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (dried material)
forma
crystals
atividade óptica
[α]20/D +103±3°, c = 1% in H2O
Impurezas
≤5% ethanol
≤5% water
pf
~260 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O3.H2O/c12-9(11(16)13-7-10(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15);1H2/t9-;/m0./s1
chave InChI
QNLAQUFDXQTNOW-FVGYRXGTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3