Documentos
778974
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(S)-tert-Butylphosphinoyl]-2-[(S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene
≥97%
Sinônimo(s):
(1S)-1-[(S)-(1,1-Dimethylethyl)phosphinyl]-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J681-2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H32FeOP2
Número CAS:
Peso molecular:
502.35
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
forma
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@H](=O)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H27OP2.C5H5.Fe/c1-18(21-16-11-17-22(21)26(24)23(2,3)4)25(19-12-7-5-8-13-19)20-14-9-6-10-15-20;1-2-4-5-3-1;/h5-18,26H,1-4H3;1-5H;/t18-;;/m0../s1
chave InChI
LOIKSPAEIVMSHK-NTEVMMBTSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Chiral mixed secondary phosphine-oxide-phosphines: high-performing and easily accessible ligands for asymmetric hydrogenation.
Heidi Landert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(38), 6873-6876 (2010-08-18)