Documentos
778575
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
Sinônimo(s):
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H16Br2O2
Número CAS:
Peso molecular:
472.17
Beilstein:
4712473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
chave InChI
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3