Documentos Principais
777706
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
95%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6F2O3
Número CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
85-90 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)OC1=C(O)C=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H
chave InChI
ZLIKNROJGXXNJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)