Documentos
776963
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-p-tolualdehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO
Número CAS:
Peso molecular:
154.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
27-30 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C1=C(Cl)C=C(C)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
chave InChI
OSPMNRDGMUPWNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3