Documentos Principais
775142
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
95%
Sinônimo(s):
5-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
255.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-3-8-5(2-7(6)10)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
OMGXGABLIDYSNN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)