Documentos
774723
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10FN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
187.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
182-183 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Fc1ccc2CCNCc2c1
InChI
1S/C9H10FN.ClH/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9;/h1-2,5,11H,3-4,6H2;1H
chave InChI
LOJNQXIJLCPQDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3