Documentos Principais
772429
Sigma-Aldrich
α-Stn-Ser-ONa sodium salt
90%
Sinônimo(s):
O-[2-(Acetylamino)-6-O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]-L-serine disodium salt
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.156,00
25 MG
R$ 7.490,00
R$ 2.156,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.156,00
25 MG
R$ 7.490,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H35N3Na2O16
Peso molecular:
643.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.156,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +62.0°, c = 0.2% in water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](CO[C@]2(C([O-])=O)C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@]([C@H](O)[C@H](O)CO)([H])O2)O[C@H](OC[C@@H](C([O-])=O)N)[C@H](NC(C)=O)[C@H]1O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C22H37N3O16.2Na/c1-7(27)24-13-10(29)3-22(21(36)37,41-18(13)15(31)11(30)4-26)39-6-12-16(32)17(33)14(25-8(2)28)20(40-12)38-5-9(23)19(34)35;;/h9-18,20,26,29-33H,3-6,23H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)(H,34,35)(H,36,37);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,20-,22+;;/m0../s1
chave InChI
HMONFCBAWSIFQQ-HKDDIGLCSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)