Documentos Principais
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
Sinônimo(s):
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O6
Número CAS:
Peso molecular:
220.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
94-100 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
chave InChI
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)