Documentos Principais
77090
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]decaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinônimo(s):
Boc-PEG-amine (n=11)
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.292,00
R$ 4.292,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.292,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H60N2O13
Número CAS:
Peso molecular:
644.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.292,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (oligomer purity)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C29H60N2O13/c1-29(2,3)44-28(32)31-5-7-34-9-11-36-13-15-38-17-19-40-21-23-42-25-27-43-26-24-41-22-20-39-18-16-37-14-12-35-10-8-33-6-4-30/h4-27,30H2,1-3H3,(H,31,32)
chave InChI
GISRSYIQHFGCMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Our highly purified mono-protected homobifunctional polyethylene glycols display oligomer purities of more than 90%. This extremely narrow distribution of oligomers ensures homogeneous products in many applications such as conjugation reactions or introduction of solubilizing units or spacers.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.