Documentos Principais
77008
Sigma-Aldrich
3-Pentenenitrile
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
81.12
Beilstein:
1737881
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.422
p.e.
141-145 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\CC#N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)