Documentos
768928
Sigma-Aldrich
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(2R)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (R)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (R)-Lactaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
liquid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m1/s1
chave InChI
PRAYXKGWSGUXQK-SCSAIBSYSA-N
Aplicação
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. For instance, it is used in the synthesis of D-lactaldehyde, which is useful as a building block in modern biocatalysis for the efficient development of both highly productive and green chemical processes.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
50.7 °C