Documentos
768200
Sigma-Aldrich
[Di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine]gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
Sinônimo(s):
Me-Dalphos-AuNTf2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H40AuF6N2O4PS2
Peso molecular:
898.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
177-215 °C (Decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1=CC=CC=C1P([C@@]2(C3)C[C@]4([H])C[C@@]3([H])C[C@@](C2)([H])C4)[C@]56C[C@]7([H])C[C@](C[C@](C7)([H])C6)([H])C5.[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C28H40NP.C2F6NO4S2.Au/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3;;/q;-1;+1/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,27-,28-;;
chave InChI
NUVWBEADMRTXIV-BAWKCOTESA-N
Aplicação
Gold catalyst for cross coupling
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3