Documentos Principais
767875
Sigma-Aldrich
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
6-Nitro-2-picolinic acid
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 719,00
R$ 719,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 719,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
168.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 719,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
169-172 °C
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-2-1-3-5(7-4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)