767735
9,9′-Spirobifluorene
97%
Sinônimo(s):
9,9′-Spirobi[9H-fluorene]
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
195-200 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)-c3ccccc3C24c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C25H16/c1-5-13-21-17(9-1)18-10-2-6-14-22(18)25(21)23-15-7-3-11-19(23)20-12-4-8-16-24(20)25/h1-16H
chave InChI
SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?