Documentos Principais
767069
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
207.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
80-85 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2c(Cl)cc(C)nc12
InChI
1S/C11H10ClNO/c1-7-6-9(12)8-4-3-5-10(14-2)11(8)13-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
RHSCPZBPNUZBOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)