766437
2-[Di(2-methoxyphenyl)phosphino]benzenesulfonic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
120-133 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19O5PS/c1-24-15-9-3-5-11-17(15)26(18-12-6-4-10-16(18)25-2)19-13-7-8-14-20(19)27(21,22)23/h3-14H,1-2H3,(H,21,22,23)
chave InChI
QFWGCBLAZRYGIG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)