Documentos Principais
766259
Sigma-Aldrich
Sodium n-butoxide-13C4
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Fórmula linear:
12CH3(13CH2)3ONa
Peso molecular:
100.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98%
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][O-].[Na+]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-2-3-4-5;/h2-4H2,1H3;/q-1;+1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
chave InChI
SYXYWTXQFUUWLP-UJNKEPEOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)