Documentos Principais
765937
Sigma-Aldrich
Sulfolane-13C4
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Fórmula linear:
13C4H8O2S
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98%
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O=S1([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
HXJUTPCZVOIRIF-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
350.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
177 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)