765414
Gold nanoparticles
50 nm diameter, amine functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinônimo(s):
Gold nanoparticles NH2 functionalized, Au NP NH2, Gold Colloid
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEG 5000
Nível de qualidade
Formulário
dispersion in H2O
nanoparticles
embalagem
poly bottle of 1 mL
DO
50
diâmetro
50 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
solubilidade
water: miscible
densidade
1.00 g/cm3
λmax
535 nm
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
AuNPs can be potentially immobilized on antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19.[5] It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.[5]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?