764108
4-Phenylbutyric-d11 acid
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O
InChI
1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2,5D,6D,7D2,8D2
chave InChI
OBKXEAXTFZPCHS-VRWITDQQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)