763888
2,2′,7,7′-Tetrabromo-9,9′-spirobifluorene
95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,2′,7,7′-Tetrabromo-9,9′-spirobi[9H-fluorene]
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95% (HPLC)
forma
solid
pf
395-400 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2-c3ccc(Br)cc3C4(c2c1)c5cc(Br)ccc5-c6ccc(Br)cc46
InChI
1S/C25H12Br4/c26-13-1-5-17-18-6-2-14(27)10-22(18)25(21(17)9-13)23-11-15(28)3-7-19(23)20-8-4-16(29)12-24(20)25/h1-12H
chave InChI
MASXXNUEJVMYML-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.