763500
Cyanomethyl benzodithioate
98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cyanomethyl dithiobenzoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98% (HPLC)
Formulário
solid
pf
42-47 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(SCC#N)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C9H7NS2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
chave InChI
SBFVXSRJTJHHPR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.