Documentos Principais
763233
Sigma-Aldrich
[2-(Dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Sinônimo(s):
BrettPhos AuNTf2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H53AuF6NO6PS2
Número CAS:
Peso molecular:
1013.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
adequação da reação
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
192-209 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;;/q;-1;+1
chave InChI
SMTGSBLIUQSWAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Bulky gold pi-acid catalyst used in oxidative cyclization reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Youliang Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(30), 7795-7799 (2013-06-22)
Golden aryne? Gold aryne complexes are inferred as transition states in dual gold-catalyzed cyclizations of cis-enediynes (see scheme; DCE = 1,2-dichloroethane). They are better described as ortho-aurophenyl cations, which react with weak nucleophiles and undergo facile intramolecular insertions into C(sp(3))-H
Conteúdo relacionado
The major research thrust in Professor Liming Zhang’s group is homogeneous gold catalysis ranging from discovery of novel reactivities, design of new ligands, development of versatile synthetic methods and application in natural product synthesis.