Documentos Principais
762733
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
171.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
40-45 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)6-5(8)3-4-11-6/h3-4H,2,8H2,1H3
chave InChI
VSRVNHPIXCUMIA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)