Documentos Principais
762563
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
97%
Sinônimo(s):
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
287.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
114-119 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cn1c(nc2ccccc12)-c3ccccc3Br
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-17-13-9-5-4-8-12(13)16-14(17)10-6-2-3-7-11(10)15/h2-9H,1H3
chave InChI
GXKNXZLRJJKVDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)