Documentos Principais
762458
Sigma-Aldrich
(R)-(DTBM-SEGPHOS®)CuH solution
0.001 M in toluene
Sinônimo(s):
Hydro[(4R)-[4,4′-bi-1,3-benzodioxole]-5,5′-diylbis [bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methoxyphenyl]phosphine-P]]copper(I) solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C74H101CuO8P2
Número CAS:
Peso molecular:
1244.08
Número CE:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
concentração
0.001 M in toluene
densidade
0.879 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu].COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(c(OC)c(c7)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8cc(c(OC)c(c8)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C74H100O8P2.Cu/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24;/h29-40H,41-42H2,1-28H3;
chave InChI
VXPZLAJMRQYNLT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.