Documentos Principais
761834
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminobenzonitrile
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl 4-cyanophenylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
118-123 °C
grupo funcional
amine
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)