Documentos Principais
761575
Sigma-Aldrich
1-Aminobenzimidazole
97%
Sinônimo(s):
1H-Benzimidazol-1-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7N3
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
145-150 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-5H,8H2
chave InChI
HXYXDTAROKJMBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)