760897
Poly(ethylene glycol), 32 hydroxyl dendron, generation 4
average Mn 24,000
About This Item
Produtos recomendados
descrição
hydroxyl surface groups
Formulário
powder
peso molecular
PEG Mn 20,000 (n~450; esterified with 16 OH groups)
PEG average Mn 20,000
average Mn 24,000
Características
generation 4
Nº de grupos de superfície
32
temperatura de transição
Tm 56-61 °C
grupo funcional
hydroxyl
Aplicação
2. Surface modified for targeting, imaging and drug delivery
3. Antibody-dendrimer conjugate
4. Anti viral drugs
5. Tissue repair scaffolds
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
for 2D and 3D Cell Culture