Documentos
760544
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
Sinônimo(s):
5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-Chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 5-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5ClN2O2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
214.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
156-161 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC2=C(N=C(C(O)=O)N2)C=C1.O
InChI
1S/C8H5ClN2O2.H2O/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10-5)8(12)13;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);1H2
chave InChI
GSFFORBRGSPAKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3