Documentos Principais
759732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzyl alcohol
97%
Sinônimo(s):
(3-Bromo-4-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-4-methylbenzenemethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
38-42 °C
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CO)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
chave InChI
ZRBDUKUJADUIEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)