Documentos Principais
758302
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-aminothiophene
96%
Sinônimo(s):
3-(tert-Butoxycarbonylamino)thiophene, 3-Thiophenecarbamic acid tert-butyl ester, N-3-Thienylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 338,00
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 338,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
199.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
135-140 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-9(2,3)12-8(11)10-7-4-5-13-6-7/h4-6H,1-3H3,(H,10,11)
chave InChI
PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)