Documentos Principais
681067
Sigma-Aldrich
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2S
Número CAS:
Peso molecular:
124.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
104-108 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1sccc1C#N
InChI
1S/C5H4N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,7H2
chave InChI
XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Aminooxazole 97%
Sigma-Aldrich
739731
2-Aminooxazole
Furfurylamine ≥99%
Sigma-Aldrich
F20009
Furfurylamine