Key Documents
758116
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
148-153 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8-2-5(4-9)6(10)3-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
ZFZAFNQYRZGWNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3