Documentos Principais
757373
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
tablet, deposition grade, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tantalum pentoxide
About This Item
Fórmula linear:
Ta2O5
Número CAS:
Peso molecular:
441.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
deposition grade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
tablet
densidade
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
chave InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Schmitt, K.; et al.
Sensors, 8, 711-711 (2008)
Xu, L.; et al.
Green Chemistry, 10, 746-746 (2008)
Kao, C.-H.; et al.
Applied Physics Letters, 96, 112901-112901 (2010)