Documentos Principais
756709
Sigma-Aldrich
Bisphenol A acetate propionate
technical grade
Sinônimo(s):
EC-326, Epoxy Curative
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Ensaio
97% (as a mixture)
Formulário
solid
Impurezas
~25% BPA diacetate
~25% BPA dipropionate
viscosidade
2,000 cP(25 °C)
pf
39-44 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)cc2
InChI
1S/C20H22O4/c1-5-19(22)24-18-12-8-16(9-13-18)20(3,4)15-6-10-17(11-7-15)23-14(2)21/h6-13H,5H2,1-4H3
chave InChI
VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This contains a mixture of three functionalized bisphenol A curing agents: diacetate, propionate/acetate, and dipropionate. The overall concentration of these three curing agents is >97%
Aplicação
Propanioc acid, mixed diesters with acetic acid and bisphenol A
  • Hydrolytically resistant
  • Low melting point
  • Thermal stability
  • Hydrophobic
  • Toughener
  • Does not impede free radical cure
  • Well-suited for film adhesives and pre-applied adhesives
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)