Documentos Principais
756253
Sigma-Aldrich
16-Bromo-1-hexadecanol
Sinônimo(s):
1-Bromohexadecane-16-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H33BrO
Número CAS:
Peso molecular:
321.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
45-52 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33BrO/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h18H,1-16H2
chave InChI
GOSQZSJMSMTIFI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3