Documentos Principais
8.00888
Sigma-Aldrich
Hexacarbonyltungsten
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
About This Item
Fórmula linear:
W(CO)6
Número CAS:
Peso molecular:
351.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161603
Número do índice EC:
237-880-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.4 hPa ( 67 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
169-171 °C
densidade
2.65 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[W].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
chave InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex W): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3