Documentos Principais
755621
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,2-di(oleate-13C18) 3-oleate
≥99% 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C36C21H104O6
Peso molecular:
921.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99% 13C
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+36
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=O)CO[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][1
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,3+1,4+1,6+1,7+1,9+1,10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,18+1,19+1,21+1,22+1,24+1,25+1,27+1,28+1,30+1,31+1,33+1,34+1,36+1,37+1,39+1,40+1,42+1,43+1,45+1,46+1,48+1,49+1,51+1,55+1,57+1
chave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-FAHXWPFJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
626.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
330.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)