Documentos Principais
755214
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.540,00
R$ 1.540,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.540,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.540,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
295-304 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
chave InChI
XELVYABXHBMJRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)