75517
Orphenadrine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
β-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(2-methylbenzhydryloxy)ethylamine hydrochloride, o-Methyldiphenhydramine hydrochloride
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98.0% (AT)
Formulário
powder
pf
160-164 °C
grupo funcional
amine
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
chave InChI
UQZKYYIKWZOKKD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , HRH1(3269) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335) , SLC6A2(6530)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?