Documentos Principais
754781
Sigma-Aldrich
3-Ethylcarbazole
97%
Sinônimo(s):
3-Ethyl-9H-carbazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13N
Número CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
148-152 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C14H13N/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)11-5-3-4-6-13(11)15-14/h3-9,15H,2H2,1H3
chave InChI
DJMRXHOKZAERIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)