Documentos Principais
754331
Sigma-Aldrich
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
198.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
212-216 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cnc2nccn2c1
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-9-6-8-1-2-10(6)4-5/h1-4H
chave InChI
BQMWMOQCMFLRQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)