Documentos Principais
754234
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[(2,6-diisopropylphenyl)imido](1,2-dimethoxyethane)molybdenum(VI)
Sinônimo(s):
Bis(N-2,6-diisopropylaniline)dimethoxyethane molybdenum dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H44Cl2MoN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
607.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
adequação da reação
core: molybdenum
reagent type: catalyst
pf
130-135 °C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo](Cl)(Cl)=Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C12H17N.C4H10O2.2ClH.Mo/c2*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-5-3-4-6-2;;;/h2*5-9H,1-4H3;3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
HYZBNVVVUKPSEN-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)