Key Documents
754188
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-iodobenzoate
95%
Sinônimo(s):
3-Amino-2-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8INO2
Número CAS:
Peso molecular:
277.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.649
densidade
1.802 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(N)c1I
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
chave InChI
NDSPWJRSUXVPSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available