Documentos Principais
753289
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
125-130 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-2-1-3-11-5(4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
chave InChI
DMWLBOPLZYJGPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)