Documentos Principais
752614
Sigma-Aldrich
Silicon aluminum oxynitride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aluminum silicon nitride oxide, Sialon, Silica aluminum nitride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al6N6O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
306.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
pf
1800 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1[Al]2N=[Al]N3[Al]=N[Al]4O[Si]13N([Al]=N2)[Al]=N4
InChI
1S/6Al.N2O2Si.4N/c;;;;;;1-5(2,3)4;;;;/q;;;;2*+1;-2;;;;
chave InChI
UXCKNSFMFVWLRV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chen, I. W.; Rosenflanz, A.
Nature, 389, 701-701 (1997)
Bandyopadhyay, S.
J. Eur. Ceram. Soc., 17, 929-929 (1997)
Ekstrom, T.; Nygren, M.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 75, 259-259 (1992)